P2694
Pyrazinecarbonitrile
~99% (GC)
Alle Fotos(1)
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Empfohlene Produkte
Assay
~99% (GC)
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)