Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,10 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 132,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 236,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 405,00 |
Über diesen Artikel
€ 74,10
Produktname
o-Phenylendiamin -dihydrochlorid, peroxidase substrate
Quality Segment
form
solid
color
white to off-white
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description peroxidase substrate | description tablet, 5 mg substrate per tablet | description tablet, 5 mg substrate per tablet | description tablet, 15 mg substrate per tablet |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form solid | form tablet | form tablet | form tablet |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylendiamin -dihydrochlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?