Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 123,00 |
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 349,00 |
Über diesen Artikel
Specific activity:
≥0.8 U/g
Biological source:
Bacillus sp. (Bacillus amyloliquefaciens)
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Bacillus sp. (Bacillus amyloliquefaciens)
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥0.8 U/g
storage temp.
2-8°C
General description
Bakterielle Protease hergestellt mittels Submersfermentation durch einen ausgewählten Stamm von Bacillus amyloliquefaciens
Application
Biochem/physiol Actions
Die Sekretion der Protease durch Bacillus amyloliquefaciens kann durch die Behandlung mit dem Fettsäure-Synthetase-Inhibitor Cerulenin verhindert werden.
Legal Information
Ein Produkt der Novozyme Corp.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description liquid, ≥0.8 U/g | description liquid, ≥8 U/g | description liquid, ≥16 U/g | description liquid, ≥16 U/g |
| specific activity ≥0.8 U/g | specific activity ≥8 U/g | specific activity ≥16 U/g | specific activity ≥16 U/g |
| biological source Bacillus sp. (Bacillus amyloliquefaciens) | biological source - | biological source Bacillus sp. | biological source Bacillus sp. |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?