Fortfahren mit
P1162
Palmitinsäure-N-Hydroxysuccinimid-Ester
≥98% (TLC)
Synonym(e):
N-(Palmitoyloxy)-succinimid, N-Succinimidyl-palmitat, Palmitinsäure-N-hydroxysuccinimidylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H35NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1547411
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
lipid type
saturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C20H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(24)25-21-18(22)16-17-19(21)23/h2-17H2,1H3
InChI key
OTNHQVHEZCBZQU-UHFFFAOYSA-N
Application
Palmitic acid N-hydroxysuccinimide ester has been used to couple a protein for fabrication of targeted delivery vehicles. It has also been used in the covalent attachment of palmitic acid to ovalbumin.
Useful in the synthesis of hexadecanoyl derivatives of amino- and thio-compounds such as amino acids, aminoacyl-tRNA, coenzyme A, thioglycolic acid, etc.
Biochem/physiol Actions
Palmitic acid N-hydroxysuccinimide ester is used in the covalent linking of protein to palmitic acid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
46920H175920430
description
≥98% (TLC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98.0% (CHN)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (CHN)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
lipid type
saturated FAs
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)