Fortfahren mit
P1130
Pro-Leu
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-7(2)6-9(11(15)16)13-10(14)8-4-3-5-12-8/h7-9,12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
ZKQOUHVVXABNDG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pro-Leu is a dipeptide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2752C1141L9625
description
-
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this L-Pro-L-Leu or a racemate?
    1 answer
    1. It is L-Pro-L-Leu.