Merck
P0183
Finnpipette® pipette tips
Finntip 10, non-sterile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 100 ea (Bulk packed)
Manufacturer/tradename:
Finn 9402151
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
red , red tip
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 100 ea (Bulk packed)
manufacturer/tradename
Finn 9402151
L
15 cm
maximum volume
10 mL
volume range
1-10 mL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P0183-100EA04061834380382