Wichtige Dokumente
P0082
Monoclonal Anti-POU5F1 (Oct4) antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone PF-29, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-OCT3, Anti-OCT4, Anti-OTF3, Anti-POU domain, class 5, transcription factor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PF-29, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using NT2/D1 total cell extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POU5F1(5460)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.