Fortfahren mit
P0065
Phospholipase D aus Streptomyces chromofuscus
≥50,000 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Lecithinase D, Phosphatidylcholinphosphatidohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-639-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥50,000 units/mL
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Segment
specific activity
≥50,000 units/mL
mol wt
~60 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Phospholipase D (Phosphatidylcholincholinhydrolase, EG 3.1.4.4) ist ein universelles Enzym mit einer Molekülmasse von ~50.000 Da. Es wird in einer Reihe von Pflanzengewebe, wenigen Mikroorganismen und einigen Säugetiergeweben exprimiert.
Application
Phospholipase D aus Streptomyces chromofuscus wird zum Spalten von cholinhaltigen Phospholipiden (PC) eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Phospholipase D ist auf Sphingomyelinen und Lysophospholipiden aktiv. Phospholipase D hydrolysiert die Phosphatbindungen von Phospholipiden und Sphingomyelin, um die entsprechende Phosphatidsäure zu erzeugen.
Phospholipase D (PLD) katalysiert die Hydrolyse von Phosphatidylcholinen (PC), um Phosphatidsäure (PA) und Cholin zu erzeugen. Die PC-PLD-Aktivität wird durch Hormone, Zytokine, Neurotransmitter und Wachstumsfaktoren reguliert. Daher wird angenommen, dass sie eine Rolle bei der Signalübertragung verschiedener Zelltypen spielt. Drei wichtige Lipidbotenstoffe, die von PLD erzeugt werden, spielen eine wesentliche Rolle in verschiedenen entscheidenden Zellprozessen, und die Lipide spielen auch eine essenzielle Rolle in den Downstream-Triglycerid- und -Phospholipid-Synthesewegen. PLD ist essenziell für die Exozytose in Neuronen und Endokrinzellen. Außerdem spielt sie eine Schlüsselrolle bei der Phagozytose.
Physical form
Lösung in 100 mM Tris/HCl, pH-Wert 8,0, 10 % Glycerin (v/v) und 0,1 % Triton X-100 (w/v).
Other Notes
Eine Einheit setzt je Stunde bei einem pH-Wert von 8,0 und 30 °C 1 μmol Cholin aus L-α-Phosphatidylcholin frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4912525200-MP0515
specific activity
≥50,000 units/mL
specific activity
≥150 units/mg solid
specific activity
≥50 units/mg dry wt.
specific activity
≥60 units/mg protein
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~60 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How can I estimate the amount of protein in micrograms (μg) for P0065?
    1 answer
    1. Product P0065 (Phospholipase D) is sold by activity units per milliliter (units/mL). The protein amount is not measured; only the units/mL are provided for this product.