OH30467747
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX2200P, weighing capacity 2200 g, resolution: 1 g, AC/DC input 120 V
Synonym(e):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30467747
Messbereich Wiegekapazität
2200 g, resolution: 1 g
Waagschale B × L
14.2 cm × 12.8 cm
Akkuleistung
alkaline, 1000 hr life
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)