Merck
OH30058489
Ohaus® pH Meter
Model ST3100-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
UNSPSC-Code:
41115603
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
epoxy shaft
Leistungsmerkmale
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30058489
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
pH-Messbereich
-2.00-16.00 pH unit
Temperaturmessbereich
-5-110 °C
Allgemeine Beschreibung
Among Starter 3100′s user-friendly features that support ease-of-use are an adjustable standalone electrode holder and large backlit LCD display.
Anwendung
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Leistungsmerkmale und Vorteile
99 measurement memory, automatic and manual endpoint functions, automatic and manual temperature compensation, quick reference guide
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Rechtliche Hinweise
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)