Fortfahren mit
O9140
Oligo-HA4
low endotoxin
Synonym(e):
Oligohyaluronan, Oligohyaluronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H44N2O23
Molekulargewicht:
776.65
UNSPSC Code:
12352201
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
quality
low endotoxin
impurities
≤0.1 EU/mg endotoxin
storage temp.
−20°C
General description
The Oligo-HA products are small-molecular weight hyaluronic acid prepared with streptococcal or recombinant bacterial HA via testicular HAase digestion and purified by gel filtration. The hyaluronan disaccharide subunit is glucuronic acid-β-D-(1→3)-N-acetyl-D-glucosamine-β-D-(1→4) (GlcAβ3GlcNAcβ4), and each Oligo-HA is an defined oligomer of the subunit.
Application
Oligo-HA4 has been used in a study to assess microbial production and applications of chiral hydroxyalkanoates. It has also been used in a study to investigate in situ preparation and continuous fiber spinning of poly(p-phenylene benzobisoxazole) composites.
Analysis Note
May contain trace amounts of other oligomers. Sold on the basis of carbohydrate as determined by carbazole assay.
Other Notes
Oligo-HA4 is a monodisperse tetrasaccharide comprised of two hyaluronan disaccharide subunits (Nonreducing-GlcAβ3GlcNAcβ4GlcAβ3GlcNAcβ4-reducing end).
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)