Wichtige Dokumente
O8137
Osteoprotegerin/Fc Chimera from mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Synonym(e):
OCIF, OPG
Größe auswählen
€ 462,00
Größe auswählen
About This Item
€ 462,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in NSO cells
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
25-50 ng/mL ED50
Mol-Gew.
100 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 70.9 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCC#CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-10,13-17H2,1H3,(H,19,20)
InChIKey
XXUPLYBCNPLTIW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Tnfrsf11b(18383)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?