Merck
O3755
Octadecylthioethyl 4-O-(4-O-[6-O-α-D-glucopyranosyl-α-D-glucopyranosyl]-α-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
≥95%
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→6)-α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→4)-β-D-Glc-1→O-OTE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H82O21S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
979.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCSCCOC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(OC3OC(COC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C1O
InChI
1S/C44H82O21S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-66-20-18-58-41-37(56)33(52)39(26(22-46)61-41)65-44-38(57)34(53)40(27(23-47)62-44)64-43-36(55)32(51)30(49)28(63-43)24-59-42-35(54)31(50)29(48)25(21-45)60-42/h25-57H,2-24H2,1H3
InChI key
LCVLXPYSKDKYEK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Hallgren et al.
The Journal of biological chemistry, 252(3), 1034-1040 (1977-02-10)
The excretion rates of different oligosaccharides in the urine of two individuals, a blood group O, nonsecretor woman, and a blood group A, secretor woman, were studied at different times during pregnancy and lactation. Quantitative determinations of di-, tri-, and
M Kuriyama et al.
Journal of biochemistry, 98(4), 1041-1047 (1985-10-01)
Neutral oligosaccharides were isolated from urine of an adult patient with glycogen storage disease type II, a deficiency of lysosomal acid alpha-glucosidase, by chromatography on columns of activated charcoal, Dowex 50 X 2 and Dowex 1 X 2. Total neutral
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O3755-5MG04061833275757