Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 396,00 € 336,60 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
shelf life
Do not freeze
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1cc(c(cc1)C(=O)O)NC(=O)\C=C\c2ccc(cc2)CCCCC
InChI
1S/C21H22ClNO3/c1-2-3-4-5-15-6-8-16(9-7-15)10-13-20(24)23-19-14-17(22)11-12-18(19)21(25)26/h6-14H,2-5H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)/b13-10+
Verwandte Kategorien
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL (warmed; clear solution) | solubility DMSO: ≥5 mg/mL |
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Phospholipase A2 (PLA2) enzymes hydrolyze glycerophospholipids, yielding arachidonic acid; inhibition targets eicosanoid biosynthesis.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| O0766-5MG | 04061833219874 |
| O0766-25MG | 04061833219867 |