Merck
N9250
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl dodecanoate
Synonym(e):
1-Naphthyl laurate, Dodecanoic acid 1-naphthyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
Substrate
Esterase substrate.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)