Fortfahren mit
N9162
Neocarzinostatin
from Streptomyces carzinostaticus, ≥90% (SDS-PAGE), solution
Synonym(e):
Holo-Neocarzinostatin, NCS, NSC-69856, Zinostatin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 499,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
solution
€ 499,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Neocarzinostatin aus Streptomyces carzinostaticus, ≥90% (SDS-PAGE), ~0.5 mg/mL
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
solution
concentration
~0.5 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)C)O[C@H]2[C@@H](C=C5C2CC#C[C@H]6O[C@]6(C#C5)[C@@H]7OC(=O)OC7)OC(=O)c3c4c(c(cc(c4)OC)C)ccc3O)C
InChI
1S/C35H35NO12/c1-16-12-19(42-4)14-22-20(16)8-9-23(37)27(22)32(40)45-24-13-18-10-11-35(26-15-43-34(41)46-26)25(48-35)7-5-6-21(18)31(24)47-33-28(36-3)30(39)29(38)17(2)44-33/h8-9,12-14,17,21,24-26,28-31,33,36-39H,6,15H2,1-4H3/t17-,21?,24-,25-,26-,28-,29+,30-,31-,33-,35+/m1/s1
InChI key
BLXZMHNVKCEIJX-PNKAXBHOSA-N
Application
Neocarzinostatin aus Streptomyces carzinostaticus wurde verwendet:
  • als DNA-schädigender Wirkstoff zur Behandlung von humanen fibroblastären Zellen (GM0637)
  • als radiomimetisches Antibiotikum zur Induktion von DNA-Schäden[1]
  • in Kombination mit Vγ2Vδ2-T-Zellen zur Bestimmung der Zytotoxizität in Eierstockkrebszellen.
Biochem/physiol Actions
Neocarzinostatin ist ein Protein-Kleinmolekül-Komplex, bestehend aus einem Endiin-Chromophor, der eng an ein einkettiges Protein aus 113 Aminosäuren gebunden ist. Der Komplex besitzt antiproliferative und Antitumor-Aktivität. Der Chromophor ist die aktive Verbindung und für die DNA-Spaltung verantwortlich, während das Apoprotein die Verfügbarkeit des labilen Chromophors stabilisiert und reguliert. NCS-Chromophor ist nichtkovalent in eine Furche des bindenden Proteins gebunden und ist trennbar. Nach Zugabe eines Thiols bildet der Chromophor hochreaktive biradikale Spezies, die sequenzspezifische einzel- und doppelstrangige DNA-Brüche verursachen können. Neocarzinostatin hemmt die DNA-Synthese und besitzt Antitumor-Aktivität in verschiedenen menschlichen und tierischen Tumoren. NCS hemmt die zelluläre Proliferation durch Hemmung des G2-Zellzyklus und Induktion der Apoptose in Papillomavirus (HPV)-positiven und -negativen Zelllinien beim Menschen.
Neocarzinostatin ist eine radiomimetische antibiotische Substanz.[1]
Protein-Kleinmolekül-Komplex, bestehend aus einem Endiin-Chromophor, der eng an ein einkettiges Protein aus 113 Aminosäuren gebunden ist. Chemotherapeutischer Wirkstoff, der die DNA-Synthese verhindert, Antitumor-Aktivität besitzt und Apoptose induziert.
Physical form
Erhältlich als 100 μg (~9 nmol) in einer Lösung mit 20 mM MES-Puffer, pH 5,5.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2837B7431SML1852
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. By mistake, I stored only for 24hs at -20. I put it again at 2-8C. It's should still be active? 
    1 answer
    1. Unfortunately, the product storage Instructions published in the product datasheet specifically note 'do not freeze'. The freeze/thaw process is detrimental to the quality of this material. The decline in activity upon thawing cannot be predicted. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/163/185/n9162dat.pdf
      Helpful?
  2. I have Neocarzinostatin (sigma,N9162). I will prepare different concentrations but i am not sure how to calculate it. The data sheet says that protein concentration is 0.5 mg/ml. The product is 100 ug and the molecular weight of neo is 659.64 g/mol
    1 answer
    1. The protein content specification for this product is 0.50 - 0.70 mg/ml and will vary from lot to lot. The lot specific value may be found in the Certificate of Analysis. Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page under the 'Certificate of Analysis' tab to access the relevant lot:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/n9162#product-documentation
      See below to review an example scenario:
      If the concentration of the 100µg package is 0.50 mg/ml (500µg/mL) protein concentration the volume supplied is 200µl.
      At a molecular weight of 659.64 g/mol the Molarity of this solution will be 757.9892 µM.
      100µg = X micromolar X 200 µl X 659.64
      The end-user can make desired concentration from this stock.
      To prepare a specific Molar concentration see the example below:
      10 µg/ml solution from this stock, it will be 15.15 µM
      to obtain 10 µg of the product, the end-user will need
      100 : 10 : ? : 200 = 10X200/100 = 20 µl.
      To make 10 µg/ml stock from the product supplied, the end-user will need to take 20 µl of the stock which is 757.9892 µM and make up the volume to 1000µl. This will give a solution that is 10mg/ml, with 15.15 µM concentration.