Fortfahren mit
B7877
6-Brom-2-naphthyl β-D-Glucopyranosid
≥99% (TLC)
Synonym(e):
6-Bromo-2-naphthyl β-D-glucoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 569,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17BrO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.21
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
239-604-6
MDL number:
€ 569,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3cc(Br)ccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H17BrO6/c17-10-3-1-9-6-11(4-2-8(9)5-10)22-16-15(21)14(20)13(19)12(7-18)23-16/h1-6,12-16,18-21H,7H2/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
NLRXQZJJCPRATR-IBEHDNSVSA-N
Application
6-Bromo-2-naphthyl β-D-glucopyranoside may be used as a substrate for β-glycosidases in fast blue BB assay.[1] It is also suitable for use with fast blue BB reagent in native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) for β-glycosidases activity staining.[2]
Biochem/physiol Actions
6-Bromo-2-naphthyl β-D-glucopyranoside serves as a substrate for β-glycosidases. When hydrolyzed it forms an insoluble colored product.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B9511N7006M9766
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)