Fortfahren mit
N6377
Norharmane hydrochloride
crystalline
Synonym(e):
β-Carboline, 9H-Pyrido(3,4-b)indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
crystalline
color
yellow to green
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.c1ccc2c(c1)[nH]c3cnccc23
InChI
1S/C11H8N2.ClH/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10;/h1-7,13H;1H
InChI key
NEECSQBLLQEFLK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)