Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,30 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 164,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 654,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.690,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17N2O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1895422
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)cholin,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
InChI key
NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reported to be useful in assay of Phospholipase C.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?