Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)
InChI key
OFYAYGJCPXRNBL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
3-(1-Naphthyl)-DL-alanine is an amino acid derivative that has been used to synthesize cholecystokinin analogues.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?