Fortfahren mit
N4767
N-Z-Amin® EKC
Casein enzymatic hydrolysate, from bovine milk
Synonym(e):
Pepton aus Casein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
€ 109,65
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.85
€ 109,65
Listenpreis€ 129,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
pH
6.4-7.2(2% solution)
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
NZ Amine EKC is derived from the enzymatic digest of casein, often used in culture media. NZ Amine EKC contains a mixture of peptides and amino acids.
Features and Benefits
NZ Amine powder provides:
  • Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
  • Easy scale-up using larger package sizes
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)