Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 141,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20Cl4N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN(CC1CC1)c2nc(C)nc(Nc3c(Cl)cc(Cl)cc3Cl)c2Cl
InChI
1S/C18H20Cl4N4/c1-3-6-26(9-11-4-5-11)18-15(22)17(23-10(2)24-18)25-16-13(20)7-12(19)8-14(16)21/h7-8,11H,3-6,9H2,1-2H3,(H,23,24,25)
InChI key
KNADXBVKFAUMCR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CRHR1(1394)
Application
NBI 27914 has been used as acorticotropin-releasing hormone receptor (CRHR1) antagonist:
- to study its effects on steroidogenic gene expression in GD15 mouse testis
- to study its effects on amyloid β production
- to study its effects on neurogenic activity of neural stem cells in the adult hippocampus
Biochem/physiol Actions
NBI 27914 is a CRF1 corticotropin-releasing factor receptor antagonist.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Crhr1 | description targeting human CRHR1 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: insoluble, DMSO: >20 mg/mL at 60 °C | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?