Fortfahren mit
N2132
4-Nitrophenyl β-D-Xylopyranosid
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
≥98%
Synonym(e):
PNPX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 328,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.22
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-897-1
Beilstein/REAXYS Number:
90066
MDL number:
€ 328,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
greener alternative product score
old score: 100
new score: 51
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9+,10-,11+/m1/s1
InChI key
MLJYKRYCCUGBBV-YTWAJWBKSA-N
General description
Wir haben uns verpflichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die in eine der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen fallen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der neugestalteten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien der Grünen Chemie „Abfallvermeidung“, „sichere Lösungsmittel und Hilfssubstanzen“ und „effiziente Energienutzung“ aufweisen. Klicken Sie hier , um die DOZN-Scorecard anzusehen.
Application
4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranosid wurde als Substrat zur Untersuchung der Aktivität von β-Xylosidase eingesetzt. Es wurde auch für die pharmazeutische Hemmung der Biosynthese von Heparansulfatproteoglykan (HSPG) eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7244A3940P1152
description
≥98%
description
Glu:Tyr (4:1), mol wt 5,000-20,000
description
-
description
Ala:Glu:Lys:Tyr (6:2:5:1), mol wt 20,000-30,000
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: 49-51 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)