Fortfahren mit
N1404
Niaproof® 4
~27% in H2O
Synonym(e):
7-Ethyl-2-methyl-4-Undecylsulfat Natriumsalz, Natrium-7-ethyl-2-methyl-4-Undecylsulfat, Tergitol 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H29NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.43
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
description
anionic
form
liquid
mol wt
316.43 g/mol
concentration
~27% in H2O
technique(s)
DNA extraction: suitable, hybridization: suitable, protein quantification: suitable
impurities
≤0.005% Phosphorus (P)
density
1.06 g/mL at 20 °C
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
General description
Niaproof 4 ist ein zweischwänziges Natrium.
Application
Niaproof 4 wurde in einer Studie verwendet, bei der die physikalische Chemie der thermischen Umwandlung von mesoporösem und mikroporösem Zirkonoxid beurteilt wurde. Es wurde außerdem in einer Untersuchung zur Verbesserung von Plattierungsmedien für die Feststellung von Salmonellen-Spezies verwendet.
Other Notes
Alkyl-Natiumsulfat-Tensid
Diese anionischen Tenside sind identisch mit den vormals von Union Carbide unter dem Namen Tergitol produzierten.
Legal Information
Niaproof is a registered trademark of Niacet Corp.
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niaproof® 4
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)