Fortfahren mit
N1390
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-serine (dicyclohexylammonium) salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N2O5S · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.57
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC[C@H](NSc3ccccc3[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C9H10N2O5S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;12-5-6(9(13)14)10-17-8-4-2-1-3-7(8)11(15)16/h11-13H,1-10H2;1-4,6,10,12H,5H2,(H,13,14)/t;6-/m.0/s1
InChI key
MFUIDDKVSATADN-ZCMDIHMWSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-serine is the stable NPS derivative of L-serine.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)