N1040
N1-(7-Nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-N1,N2,N2-tris-(2-pyridinylmethyl)-1,2-ethandiamin
for fluorescence
Synonym(e):
N-(2-(Bis-((pyridin-2-yl)-methyl)-amino)-ethyl)-7-nitro-N-((pyridin-2-yl)-methyl)-benzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-amin, NBD-TPEA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for fluorescence
Assay
≥95%
Form
solid
Fluoreszenz
λex 470 nm; λem 534 nm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(N(CCN(Cc2ccccn2)Cc3ccccn3)Cc4ccccn4)c5nonc15
InChI
1S/C26H24N8O3/c35-34(36)24-11-10-23(25-26(24)31-37-30-25)33(19-22-9-3-6-14-29-22)16-15-32(17-20-7-1-4-12-27-20)18-21-8-2-5-13-28-21/h1-14H,15-19H2
InChIKey
WBROPDACWHVGSC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable