Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 384,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.26
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7603370
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 494 nm; λem 551 nm in DMSO
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Nc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)C=O
InChI
1S/C12H14N4O8/c17-3-6(11(20)12(21)8(19)4-18)13-5-1-2-7(16(22)23)10-9(5)14-24-15-10/h1-3,6,8,11-13,18-21H,4H2/t6-,8+,11+,12+/m0/s1
InChI key
QUTFFEUUGHUPQC-ILWYWAAHSA-N
General description
2-Desoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose, auch als 2-NBDG bekannt, ist ein fluoreszierendes D-Glucose-Analogon. Die daraus resultierende Fluoreszenzaktivität wird mittels Durchflusszytometrie nachgewiesen. 2-NBDG wird für die Aufnahme direkt mit der Testprobe inkubiert, worauf die Messung folgt.[1]
Application
2-Desoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose wird als Fluoreszenzindikator für die direkte Messung der Glucoseaufnahme verwendet.[1] 2-NBDG wird als fluoreszierendes Desoxyglucoseanalogon zum Untersuchen der Tumorzellen verwendet.[2] Für die In-vivo-Bildgebung in Experimenten der epileptischen Aktivität wird 2-NBDG als fluoreszierendes Desoxyglucoseanalogon verwendet.[3]
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) advanced drug delivery | application(s) clinical research |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![2-Desoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/104/527/40bd5a41-ebc4-484e-a10e-891fecfaea79/640/40bd5a41-ebc4-484e-a10e-891fecfaea79.png)