Fortfahren mit
MWSDS17S
Peptid-Molekulargewichtsmarker
mol wt 2,500-17,000 Da
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
form
powder
mol wt
glucagon 3,480, myoglobin (1-153) 16,950, myoglobin I (56-131) 8,160, myoglobin I + II (1-131) 14,440, myoglobin I + III (56-153) 10,600, myoglobin II (1-55) 6,210, myoglobin III (132-153) 2,510, 2,500-17,000 Da
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)