Merck
MTOX1004
Sigma-Aldrich
MDR1/BCRP-Doppel-Knockout-Caco-2-Zellen
Human male colorectal tissue, adenocarcinoma
Synonym(e):
C2BBe1-Zellen-MDR1/BCRP (-/-/-/-,-/-/-/-)
Größe auswählen
1 VIAL
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Versand in der Regel in 3 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
€ 1.830,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
NACRES:
NA.81
€ 1.830,00
Versand in der Regel in 3 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
MDR1/BCRP-Doppel-Knockout-Caco-2-Zellen, one vial
Biologische Quelle
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
Form
liquid
Methode(n)
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
OMIM-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
ADME/TOX
Lagertemp.
−196°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Die C2BBe1-Zellen sind ein Subklon der Caco-2-Zellen und entsprechen ATCC CRL-2102. Die C2BBe1-Zellen mit MDR1- und BCRP-Knockout stammen von Adenokarzinom-Epithelzellen eines weißen Mannes (72 Jahre alt) mit funktionellem Knockout der ABCB1- und ABCG2-Effluxtransporter (MDR1/BCRP).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die Caco-2-Subklon-C2BBe1-Zellen sind ideal für die Untersuchung von Transportern, da sie eine Vielzahl von Transportern exprimieren, menschlichen Ursprungs sind und in einer homogenen Monoschicht wachsen, welche die für die Untersuchung des Effluxverhältnisses erforderlichen Tight Junctions ausbildet. Weitere Vorteile sind:
  • Ein funktioneller Doppel-Knockout des MDR1- und des BCRP-Gens beseitigt die Abhängigkeit von chemischen Inhibitoren, mit denen bestimmt wird, ob eine Verbindung ein MRP2-Substrat ist.
  • Das Flaschenformat ermöglicht es, dass MDR1- und BCRP-Knockout-Zellen in Standard-Arzneimitteltransporter-Protokolle mit aufgenommen werden können.
  • Der Test erfolgt mit menschlichen Zellen ohne Störungen durch Inhibitoren tierischen Ursprungs.
  • Einschränkungen wie bei RNAi- und Knockdown-Zelllinien mit noch verbliebener Transporter-Funktionalität werden vermieden.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • MTOX1004MDR1/BCRP Double Knockout Caco-2 Cells, one vial 1 vialSDB
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Artursson
Journal of pharmaceutical sciences, 79(6), 476-482 (1990-06-01)
A human intestinal cell line, Caco-2, was used as a model to study the passive diffusion of drugs across intestinal epithelium. The cells formed continuous monolayers when grown on permeable filters of polycarbonate. After 10 days in culture, the monolayers
M J Briske-Anderson et al.
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, N.Y.), 214(3), 248-257 (1997-03-01)
The Caco-2 cell line is used by many investigators as a model of the intestinal epithelium to study nutrient uptake and transport. Our goal was to create an awareness of inherent variabilities in the Caco-2 cell line which may influence
Mark I Kaldas et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 55(3), 307-312 (2003-05-02)
Resveratrol is a dietary constituent suggested to have protective effects against cancer as well as cardiovascular disease. The purpose of the study was to learn whether this agent could be absorbed in man and enter the systemic circulation. This was
S Yee
Pharmaceutical research, 14(6), 763-766 (1997-06-01)
To evaluate and optimize the use of Caco-2 cell monolayers to predict the in vivo absorption of a broad range of compounds in man. Caco-2 cells are derived from human adenocarcinoma colon cells and spontaneously differentiate when grown on porous
V Pade et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(12), 1604-1607 (1999-04-03)
The objective of this investigation was to establish a relationship between drug permeability and solubility in vitro and the extent of drug absorption in humans. We selected drugs with varying permeabilities and solubilities with the aim of establishing a relationship
Artikel
We presents an article on The Role of Intestinal Efflux Transporters In Drug Absorption.
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.
Utilize these Caco-2 cell based assay tools for screening small molecule drug compounds prior to clinical studies and submission to regulatory agencies.