MTCP8051
MTC™ Bio Divided Reservoir
capacity 50 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Synonym(e):
cryo tube rack, reagent dish, reagent holder
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.12
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea (bulk bag)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P8051
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Reservoir, divided, 50ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)