MTCP520050U
MTC™ Bio ProPette™ LE Adjustable Pipettor
capacity 5-50 μL
Synonym(e):
pipette
About This Item
Leistungsmerkmale
adjustable
manual
no. of channels 1
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P5200-50U
Kapazität
5-50 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (0.1µL-10mL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)