MTCP4300RK
MTC™ Bio Non-Filtered Pipette Tips
capacity 300 μL, sterile, rack of 10 × 96 ea
Synonym(e):
pipetting tip, plastic tube, sample storage tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
Verpackung
rack of 10 × 96 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P4300-RK
Kapazität
300 μL
Volumen
300 μL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- For 300µL pipettes
- Also fits most 200µL pipettes
- Filtered or non-filtered
- Pre-sterilized
- Autoclavable box-rack
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)