Merck
MTCA8000B
MTC Bio BowTie Floor standing Biohazard Bin With Lid
W × L × H 10 in. (25 cm) × 14 in. (35 cm) × 19 in. (48 cm), capacity 8 gal (30 L)
Synonym(e):
bio waste bag, MTC Bio A8000B, laboratory bin, waste canoster, waste receptacle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
24111500
Manufacturer/tradename:
MTC Bio A8000B
Material:
red (with black Biohazard warning)
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
red (with black Biohazard warning)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio A8000B
W × L × H
10 in. (25 cm) × 14 in. (35 cm) × 19 in. (48 cm)
capacity
8 gal (30 L)
General description
Biohazard bins perfect for all of the infectious orcontaminated waste produced in laboratories on a daily basis. Clearly marked with the international biohazard symbol, there is no need for additionalstickers or labels. The foot-pedal operated allows for hand free operation and reduces contamination risks. Notch hooks on the outside of the basket rim makeinstalling bags simple and easy. For use with the appropriate sized BowTie bag.
Features and Benefits
  • International biohazard symbol
  • Foot pedal for hands free operation and reduced risk of contamination
  • Simple bag installation
Legal Information
BowTie is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)