Fortfahren mit
MP0040A
LookOut® Mykoplasmen-qPCR-Detektionskit
Synonym(e):
Quantiative PCR mycoplasma detection kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 865,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
200-664-3
NACRES:
NA.75
€ 865,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 25 reactions
Quality Segment
quality
Not suitable for clinical diagnostic use.
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
detection
microbiology
storage temp.
2-8°C
General description
Das LookOut Mykoplasmen-PCR-Detektionskit nutzt die Polymerasekettenreaktion (PCR), die sich als Methode der Wahl für höchste Sensitivität bei der Detektion von Kontaminationen durch Mycoplasma und Acholeplasma in Zellkulturen und anderen aus Zellkulturen gewonnenen Biologika etabliert hat.
Das Primer/Sonden-System erkennt die hoch konservierte 23S rRNA-Operon-codierende Region des Genoms von Mycoplasma. Das Kit ist hochspezifisch und erkennt keine eukaryotische DNA. Das Detektionsspektrum umfasst die meisten als Zellkulturkontaminationen identifizierten Mycoplasmaspezies (siehe Tabelle 2 im Technischen Bulletin). Das Kit enthält das Nukleotid-dUTP anstelle des dTTP und ist somit auch für die UNG-Vorbehandlung geeignet.
Dieses Kit enthält bereits die Taq-Polymerase im Mycoplasma-Mix.
Application
qPCR-Sonden-Kit für die qualitativ hochwertige und zuverlässige Detektion von Mycoplasma-DNA in Forschungs- und Industrieanwendungen sowie in Produktprüfungen. Eignet sich für die direkte Prüfung von Zellkulturen und Biologika in Verbindung mit einer Zellkulturanreicherung.
Legal Information
LookOut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MP0030XNAPSXNAP
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
sufficient for 25 reactions
usage
 kit sufficient for 5 mL mycoplasma elimination
usage
sufficient for 10 amplifications, sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 reactions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
storage condition
dry at room temperature
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
detection
microbiology
application(s)
detection
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this product optimized for mycoplasma detection according to the Guideline for Mycoplasma NAT outlined in chapter 2.6.7 of the European Pharmacopeia in terms of specificity, sensitivity/detection limit, and robustness?
    1 answer
    1. Unfortunately, the product MP0040A is not optimized for mycoplasma detection as per the Guideline for Mycoplasma NAT outlined in chapter 2.6.7 of the European Pharmacopeia in terms of specificity, sensitivity/detection limit, and robustness.