Wichtige Dokumente
MAK398
5′-Nucleotidase (CD73) Activity Assay Kit (Colorimetric)
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Empfohlene Produkte
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
gastrointestinal diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sensitive, detecting as low as 0.2 mU of 5′-NT.
- Compatible with high-throughput handling systems.
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)