Merck
MAK263
Kolorimetrisches/Fluorometrisches Glucose-Assay-Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
application(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes
storage temp.
−20°C
General description
Glucose ist eine primäre Energiequelle, die natürlicherweise in ihrem freien Zustand in Früchten und anderen Pflanzenteilen vorkommt. Anormale Glucosespiegel werden mit verschiedenen Stoffwechselstörungen wie Hypoglykämie, Hyperglykämie und Diabetes mellitus in Verbindung gebracht. Zur Diagnose von glucosebedingten Erkrankungen werden häufig Messungen des Glucosespiegels in Geweben und Körperflüssigkeiten (wie Blut und Urin) herangezogen. Der Glucosespiegel wird auch überwacht, um die Wirksamkeit von Therapeutika wie Insulin und Sulfonylharnstoffen bei Typ-2-Diabetikern zu überprüfen.
Application
Geeignet für die Bestimmung von Glucosekonzentrationen in verschiedenen biologischen Proben, einschließlich Serum, Plasma, Lebensmittel oder Wachstumsmedium. Dieses Kit eignet sich ebenfalls zur Überwachung des Glucosegehalts während der Fermentation und der Glucosezufuhr in Proteinexpressionsprozessen.
Biochem/physiol Actions
Glucose wird oxidiert, um ein kolorimetrisches (570 nm)/fluorometrisches (λex = 535/λem = 587 nm) Produkt zu erzeugen, das proportional zur Menge der vorhandenen Glucose ist. Mit dem Kit können 1–10.000 μM Glucose in unterschiedlichen Proben nachgewiesen werden.
Features and Benefits
Kompatibel mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz.
Comparable product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mike Boger et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 918529-918529 (2022-07-26)
The ELMO protein family consists of the homologues ELMO1, ELMO2 and ELMO3. Several studies have shown that the individual ELMO proteins are involved in a variety of cellular and developmental processes. However, it has poorly been understood whether the Elmo
Daniela Scribano et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-17)
Urinary tract infections (UTIs) are mainly caused by uropathogenic Escherichia coli (UPEC). Acute and recurrent UTIs are commonly treated with antibiotics, the efficacy of which is limited by the emergence of antibiotic resistant strains. The natural sugar d-mannose is considered
Gemma K Kinsella et al.
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
GPR21 is a constitutively active, orphan, G-protein-coupled receptor, with in vivo studies suggesting its involvement in the modulation of insulin sensitivity. However, its precise contribution is not fully understood. As the liver is both a major target of insulin signalling
Ye Du et al.
Frontiers in oncology, 10, 580176-580176 (2021-01-05)
Hypoxia is an important environmental factor and has been correlated with tumor progression, treatment resistance and poor prognosis in many solid tumors, including triple-negative breast cancer (TNBC). Emerging evidence suggests that long noncoding RNA (lncRNA) functions as a critical regulator
Ryan K Perkins et al.
Nutrients, 11(3) (2019-03-03)
The purpose of this investigation was to evaluate the effects of experimental hyperglycemia on oxidative damage (OX), advanced glycation end products (AGEs), and the receptor for AGEs (RAGE) through an in vivo approach. Obese subjects (n = 10; 31.2 ±
Artikel
Discover cell culture applications for hormones including insulin and dexamethasone. Explore high-quality supplements.
Verwandter Inhalt
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can this kit be used on solid tissue samples? If so, how should the tissue be homogenized?
    1 answer
    1. This kit can be used for tissue samples. To homogenize, please proceed as follows:
      Homogenize the tissue sample in assay buffer using the following protocol:
      Start with approximately 10 mg of tissue (the amount may need to be optimized), wash in cold PBS and resuspend in ~100 uL of assay buffer provided with the kit.
      Homogenize using a Dounce homogenizer or a pestle, on ice to keep the sample cold (10-15 passes).
      Centrifuge at 4°C in a cold microcentrifuge to remove insoluble.
      Collect the supernatant and keep it on ice throughout sample preparation.
      Use a few different volumes of this supernatant (between 2 and 50 uL) and bring them up to a total volume of 50 µl/well with Glucose Assay Buffer in a 96-well plate, as recommended for a typical liquid sample.
      The reason for trying different volumes of samples is to ensure the readings are within the standard curve range.
      Then proceed with the 'Assay Reaction' step.
      Please see the datasheet below for the assay reaction step:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/275/602/mak263bul.pdf
      Helpful?
  4. We require a protocol for #MAK263 for my customer
    1 answer
    1. Helpful?