Fortfahren mit
MAK174
Fettsäuren-Extraktionskit, niedriger Standard
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
sufficient for 40 extractions
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161503
€ 363,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 40 extractions
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
application(s)
cosmetics
food and beverages
sample preservation
greener alternative category
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
room temp
General description
Lipide sind strukturelle Komponenten der Zellmembranen, die bei der Gentranskription, Signalgebung und beim Stoffwechsel eine wesentliche Rolle spielen. In biologischen Systemen kommen unterschiedliche Lipidspezies vor, darunter Phospholipide, Triglyceride und Fettsäuren. Für die Extraktion von Fettsäuren in geringen oder sehr geringen Mengen, wie z. B. bei Zellmatrizen, ist das MAK174 Fettsäuren-Extraktionskit zu verwenden. Für die Extraktion von Fettsäuren in normalen oder hohen Mengen, wie z. B. bei Nahrungsmittelmatrizen, ist das MAK338 Fettsäuren-Extraktionskit zu verwenden.
Üblicherweise wird die Folch-Methode zum Extrahieren von Fettsäure-haltigen Lipiden aus biologischen Proben verwendet, bei der die Lipide mithilfe von Chloroform, Methanol und Wasser aus wasserlöslichen Verbindungen getrennt wurden. Bei diesem Verfahren werden die Lipide in der unteren Chloroformschicht und die wasserlöslichen Verbindungen in der oberen Methanol-Wasser-Schicht zurückgehalten. Anschließend wird die Probe zentrifugiert, um eine einheitliche Trennung zu erzielen und die untere Chloroformschicht wird mit einer Pipette in ein neues Teströhrchen übertragen.
Application
Das Fettsäuren-Extraktionskit wird für die Extraktion von Fettsäuren verwendet.
Das Kit eignet sich für die Extraktion von Lipiden aus einer Vielzahl von Proben wie Vollblut, Serum, biologische Gewebe, Lebensmittelproben und Öl.
Biochem/physiol Actions
Mit dem Fettsäuren-Extraktionskit wird der Extraktionsvorgang verkürzt, da die Herstellung von Lösungsmitteln und Standards, Zentrifugation und Pipettierung entfällt. Nachdem die Probe in der in unserem Kit enthaltenen Extraktionslösung homogenisiert und aufgelöst wurde, wird die Lösung zweimal invertiert und anschließend in die Spritze gefüllt, die einen Filter enthält, der bevorzugt die Chloroformschicht mit den Gesamtlipiden eluiert. Ein Teil des Gesamtlipidextrakts mit den Fettsäuren kann dann für die GC-FID-Analyse transesterifiziert werden.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Mit diesem Produkt können Lösungsmittelabfälle unter Anwendung traditioneller Methoden reduziert werden. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Other Notes
Das Fettsäuren-Extraktionskit wurde von Experten getestet. In diesem Video erfahren Sie mehr über das Produkt und die verwendete Technologie.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAK338MAK175MAK156
description
sufficient for 40 extractions
description
sufficient for 40 extractions
description
sufficient for 40 extractions
description
sufficient for 100 fluorometric tests
usage
sufficient for 40 extractions
usage
sufficient for 40 extractions
usage
sufficient for 40 extractions
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
-
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases; cancer
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does the MAK174 contain internal standard and how much is it?
    1 answer
    1. The extraction solvent included with this kit contains 0.15 mg of internal standard for each 3 mL aliquot added to a sample. The Product Information Sheet included with this kit provides instructions on the usage of this internal standard in the determination of sample lipid concentration from GC-FID results.