Fortfahren mit
MAK159
Mitochondrien-Membranpotential-Kit
sufficient for 500 fluorometric tests (microplate readers)
Synonym(e):
JC-10 Mitochondrien-Membranpotential-Kit, JC-10-Assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 515,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161503
€ 515,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 500 fluorometric tests (microplate readers)
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
General description
Mitochondrien erzeugen ein Potential entlang ihrer Membranen, was auf die Aktivitäten von Enzymen der Elektronentransportkette zurückzuführen ist. Während der Apoptose fällt der Zusammenbruch des mitochondrialen Membranpotentials (MMP) zeitlich mit dem Öffnen der mitochondrialen Permeabilitäts-Transitions-Poren zusammen, was zur Freisetzung von Cytochrom C in das Zytoplasma führt. Dies wiederum hat andere nachgelagerte Ereignisse in der Apoptose-Kaskade zur Folge.
Application
Das Mitochondrien-Membranpotential-Kit wird zum Messen des mitochondrialen Membranpotentials verwendet.
Dieses Kit eignet sich für den Nachweis des mitochondrialen Membranpotentials in Säugerzellen und für das Screening von Apoptosehemmern und -aktivatoren mit einem Mikroplatten-Reader.
Biochem/physiol Actions
Dieses Kit verwendet JC-10, eine bessere Alternative zu JC-1, zur Bestimmung des MMP-Verlusts in Zellen. JC-1 wird zwar in vielen Laboren weitläufig verwendet, doch seine schlechte Wasserlöslichkeit resultiert beim Gebrauch in höheren Konzentrationen häufig in einer Fällung in wässrigen Puffern. In höheren Konzentrationen weist JC-10 eine größere Löslichkeit in Wasser auf als JC-1. In ähnlicher Weise wie JC-1 ist auch JC-10 ein kationischer, lipophiler Farbstoff in konzentrierter Form, der in den Mitochondrien von Zellen mit einer polarisierten mitochondrialen Membran reversible, rot fluoreszierende JC-10-Aggregate bildet (λex = 540/λem = 590 nm). In Apoptosezellen führt der MMP-Zusammenbruch zu einer Nichtbeibehaltung von JC-10 in den Mitochondrien und zu einer Zurückentwicklung des Farbstoffs zu seiner monomeren, grün fluoreszierenden Form (λex = 490/λem = 525 nm). Dieses Kit kann zur Überwachung der Apoptose und zum Screening von Apoptosehemmern und -aktivatoren verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAK160MAK147CS0390
description
sufficient for 500 fluorometric tests (microplate readers)
description
sufficient for 100 fluorometric tests (flow cytometry)
description
sufficient for 500 fluorometric tests (orange fluorescence, microplate readers)
description
1 kit sufficient for 40 tests (of 5 mL cell suspensions), 1 kit sufficient for 200 tests (of 1 mL cell suspensions)
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
usage
sufficient for 500 fluorometric tests (microplate readers)
usage
sufficient for 100 fluorometric tests (flow cytometry)
usage
sufficient for 500 fluorometric tests (orange fluorescence, microplate readers)
usage
 kit sufficient for 200 tests (of 1 mL cell suspensions),  kit sufficient for 40 tests (of 5 mL cell suspensions)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitochondrien-Membranpotential-Kit
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf