Fortfahren mit
MAK108
PLTP-Aktivitäts-Assay-Kit
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
Synonym(e):
Phospholipid-Transferprotein-Aktivitäts-Assay-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 727,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
€ 727,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
application(s)
pharmaceutical
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... PLTP(5360)
General description
Phospholipidtransferprotein (PLTP) ist ein Protein, das in normalem Humanplasma vorkommt. PLTP überträgt Phospholipide zwischen Lipoproteinen im Plasma.
Application
Eignet sich zum Bestimmen der Phospholipidtransferprotein(PLTP)-Aktivität in Plasma oder Serum (frisch oder gefroren) sowie anderen PLTP-Quellen.
Biochem/physiol Actions
Das PLTP-Aktivitäts-Assay-Kit umfasst proprietäre Substrate, um den PLTP-vermittelten Transfer fluoreszierender Substrate nachzuweisen. Die Transferaktivität führt zu einer gesteigerten Fluoreszenzemissionsintensität (λEx = 465 nm/λEm = 535 nm) des Assays.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NE1040SAB1410979MAK106
description
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
description
liquid, clone 2F3-G4, Calbiochem®
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
Gene Information
human ... PLTP(5360)
Gene Information
human ... PLTP(5360)
Gene Information
human ... PLTP(5360)
Gene Information
human ... CETP(1071)
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
usage
-
usage
-
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
fluorometric
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Are products MAK107 and MAK108 compatible with mouse serum?
    1 answer
    1. Yes, but please be aware of possible sample hemolysis. Depending on the method of mouse sample collection, hemolysis may be common, which can interfere with fluorescence emission via color quenching.