Fortfahren mit
MAK107
LCAT-Aktivitäts-Assay-Kit
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
Synonym(e):
Lecithin:Cholesterin-Acyltransferase-Aktivitäts-Assay-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.84
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
application(s)
pharmaceutical
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LCAT(3931)
General description
Die Plasmaprotein-Lecithin:Cholesterin-Acyltransferase (LCAT) katalysiert den Transfer einer Acylgruppe von der sn2-Position von Phosphatidylcholin zur 3-Hydroxylgruppe von Cholesterin, was die Entstehung von Cholesterinester zur Folge hat. Diese enzymatische Aktivität ereignet sich auf der Oberfläche des Lipoproteins von hoher Dichte (HDL). Die von der LCAT gebildeten Cholesterinester können in den Kern des HDL hineingepackt sein.
Application
Anwendungsbereiche für diese Methode sind Hochdurchsatz-Screenings, Mechanismen von Aktionsstudien und Arbeiten auf dem Feld der Struktur-/Wirkungsbeziehungen (SAR).
Für das Messen der Phospholipase-Aktivität von LCAT in Plasma oder Serum geeignet.
Das LCAT-Aktivitäts-Assay-Kit wird zum Messen der Lecithin-Cholesterin-Acyltransferase-Aktivität in Plasmaproben verwendet.
Biochem/physiol Actions
Das LCAT Aktivitäts-Assay-Kit ist ein fluorometrisches Assay, das beim Messen der Phospholipase-Aktivität von (λEx=390 nm/λEm=470 nm) LCAT von Nutzen ist. Das Assay kann durch Hemmung von LCAT mit Iodacetat oder einem anderen spektral gutartigen LCAT-Hemmer (außer Ellmans Reagenz) validiert werden.
Features and Benefits
Kompatibel mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Substrate Reagent .1 mL
  • READ Reagent 30 mL
  • LCAT Assay Buffer 20 mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What substrate should be used to create the standard curve for this assay?
    1 answer
    1. Product No. MAK107 comes with a "Substrate Reagent" component which is used as the substrate in this assay.
      Helpful?
  2. Are products MAK107 and MAK108 compatible with mouse serum?
    1 answer
    1. Yes, but please be aware of possible sample hemolysis. Depending on the method of mouse sample collection, hemolysis may be common, which can interfere with fluorescence emission via color quenching.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.