Merck
MAK034
Coenzym-A(CoA)-Assay-Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Coenzym-A(CoA)-Assay-Kit, sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
detection method
colorimetric
fluorometric
functional group
phospholipid
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Das Coenzym-A(CoA)-Assay-Kit dient einer Bestimmung des CoA-Spiegels.[1]
Zur Messung des Coenzyms A (CoA) in einer Vielzahl von biologischen Proben einschließlich Zell- und Gewebelysaten geeignet.
Biochem/physiol Actions
Das Coenzym-A-Assay-Kit ist ein einfacher und praktischer Assay zum Messen des CoA-Spiegels in verschiedenen biologischen Proben. Die CoA-Konzentration wird durch ein Enzym-Assay bestimmt, das – proportional zum vorhandenen CoA – ein kolometrisches (570 nm)/ fluorometrisches Produkt (λex = 535/λem = 587 nm) ergibt. Die typische Nachweisempfindlichkeit für dieses Kit liegt zwischen 0,1 und 10 nmol von CoA.
Features and Benefits
Mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz kompatibel.
General description
Coenzym A (CoA) ist ein aus Cystein, Pantothenat und ATP (Adenosintriphosphat) synthetisierter essentieller Stoffwechsel-Cofaktor.[2] CoA hat wichtige Funktionen in vielen Stoffwechselwegen inne, darunter auch im Tricarbonsäurezyklus, und bei der Synthese und Oxidation von Fettsäuren.[3] Eine der Hauptfunktionen von CoA ist das Transportieren und Übertragen von Acylgruppen.[4] Acylierte Derivate, z. B. Acetyl-CoA, sind wichtige Zwischenprodukte in vielen Stoffwechselreaktionen, insbesondere beim Fettsäure- und Kohlenhydratstoffwechsel.[5] Der CoA-Spiegel kann bei Hungersnot, Krankheiten wie Krebs und Diabetes sowie bei Alkoholismus verändert werden.[6][7][8]
Comparable product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
ATP-citrate lyase: a key player in cancer metabolism.
Zaidi N, et al.
Cancer Research (2012)
Pooja Gopal et al.
ACS infectious diseases, 2(9), 616-626 (2016-10-21)
Pyrazinamide (PZA) is a critical component of first- and second-line treatments of tuberculosis (TB), yet its mechanism of action largely remains an enigma. We carried out a genetic screen to isolate Mycobacterium bovis BCG mutants resistant to pyrazinoic acid (POA)
The subcellular localization of acetyl-CoA carboxylase 2.
Abu-Elheiga L, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 97(4), 1444-1449 (2000)
Long-Chain Fatty Acyl-CoA Ligase FadD2 Mediates Intrinsic Pyrazinamide Resistance in Mycobacterium tuberculosis.
Rosen B C, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, AAC-02130 (2016)
Continuous fatty acid oxidation and reduced fat storage in mice lacking acetyl-CoA carboxylase 2.
Abu-Elheiga L, et al.
Science, 291(5513), 2613-2616 (2001)
Artikel
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.