Wichtige Dokumente
M9073
Anti-Mitofusin 2 antibody,Mouse monoclonal
clone Mito-2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CMT2A, Anti-CMT2A2, Anti-CPRP1, Anti-HSG, Anti-Hyperplasia suppressor, Anti-KIAA0214, Anti-MARF, Anti-MFN2, Anti-Mitochondrial assembly regulatory factor, Anti-Transmembrane GTPase MFN2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Mito-2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~86 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of rat brain mitochondria
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MFN2(9927)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss