Fortfahren mit
M6875
2-Mercaptopurin
≥95%, crystalline
Synonym(e):
2-MP, 2-Purinethiol, 2-Thiopurine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
€ 104,55
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 406,00
€ 345,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
248-855-0
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
crystalline
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
€ 104,55
Listenpreis€ 123,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
crystalline
color
yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
SMILES string
[H]n1cnc2cnc(S)nc12
InChI
1S/C5H4N4S/c10-5-6-1-3-4(9-5)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI key
HDBQZGJWHMCXIL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Mercaptopurine (2-MP), a thiopurine and analog of the anti-cancer drug 6-mercaptopurine (6-MP), has been used to study the substrate and binding specificity and kinetics of xanthine oxidase-catalyzed hydroxylation and myeloperoxidase (MPO) reactions. 2-Mercaptopurine inhibited lipopolysacharide (LPS)-dependent nitric oxide (NO) production in B cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7750A4638A4660
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
~98%
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
color
yellow
color
-
color
-
color
-
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
solubility
1 M NaOH: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, 1 M NaOH: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)