This basal salt mixture formulation requires 2.3 g of powder to prepare 1 liter of medium The product is available in a 1L and 10L package size. Each size contains enough powder to prepare the specified volume of medium - 2.3 grams in the 1L bottle and 23 grams in the 10L bottle. The composition of this basal salt mixture is as follows:
Ammonium nitrate - 400 mg/L
Boric acid - 6.2 mg/L
Calcium Chloride, Anhydrous - 72.5 mg/L
Calcium Nitrate, dried - 386 mg/L
Cupric sulfate pentahydrate - 0.25 mg/L
Disodium EDTA dihydrate - 37.3 mg/L
Ferrous sulfate heptahydrate - 27.8 mg/L
Magnesium sulfate, anhydrous - 180.7 mg/L
Manganese sulfate - 22.3 mg/L
Potassium phosphate monobasic - 170 mg/L
Potassium sulfate - 990 mg/L
Sodium molybdate dihydrate - 0.25 mg/L
Zinc sulfate heptahydrate - 8.6 mg/L
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,00 |
Über diesen Artikel
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form fine powder | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
6484-52-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
I can't see any information about how many grams of powder is in the package. I know it says 2.3 g/L but there can't just be 2.3 grams in jar that big. Can you give me a proper quote for the product please.