Fortfahren mit
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
tissue culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
p193-4, monoclonal
species reactivity
human
concentration
250 μg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 1:10-1:20 using 4% paraformaldehyde-fixed cytospin preparation, immunohistochemistry (frozen sections): 1:10-1:20, western blot (chemiluminescent): 1:10-1:20
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PARP4(143)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Datasheet