Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 287,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO2Se · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.54
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Se-(Methyl)selenocysteine hydrochloride, ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.C[Se]C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2Se.ClH/c1-8-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
JMPVTFHGWJDSDV-DFWYDOINSA-N
General description
Selenium (Se)-(Methyl) selenocysteine (MeSeCys) is a methylated product of selenocysteine, this reaction is catalyzed by selenocysteine methyltransferase (SMT) in Astragalus bisulcatus.
Application
Se-(Methyl) selenocysteine hydrochloride has been used as a standard in fluorescence-XANES (X-ray absorption near-edge spectroscopy) imaging.
Biochem/physiol Actions
Se-(Methyl)selenocysteine is a chemopreventive agent that blocks cell cycle progression and proliferation of premalignant mammary lesions and induces apoptosis of cancer cell lines in culture.
Selenium (Se)-(Methyl) selenocysteine functions as a potent chemotherapeutic agent for human breast cancer. Enhanced production of methlylselenol from L-Se-methylselenocysteine in vivo alters redox status of cells and oxidatively triggers cellular apoptosis. It is implicated in inhibition of mammary tumor formation in rats.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay >98% (TLC) | assay ~95% (TLC) | assay ≥97% |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?