Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 212,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.230,00 € 1.045,50 |
Über diesen Artikel
Produktname
Medroxyprogesteron-17-Acetat, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
206-207 °C (lit.)
solubility
chloroform: 350 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
InChI key
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
Gene Information
human ... AR(367), ESR1(2099), ESRRA(2101), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241)
rat ... Ar(24208)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form solid | form - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| solubility chloroform: 350 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medroxyprogesteron-17-Acetat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?