Fortfahren mit
P8629
5β-Pregnan-3α,17α,20α-triol
≥98.00% (TLC), Inactive progestrone metabolite, powder
Synonym(e):
3α,17α,20α-Trihydroxy-5β-pregnan, Pregnantriol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 674,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H36O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
214-148-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2619975
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
powder
€ 674,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5β-Pregnan-3α,17α,20α-triol,
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)[C@H](C)O)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
SCPADBBISMMJAW-UHHUKTEYSA-N
General description
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol (pregnanetriol) is a urinary steroid metabolite of 17α-hydroxyprogesterone.
Biochem/physiol Actions
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol (pregnanetriol) plays a role in the synthesis of adrenal corticoids. Levels of pregnanetriol are elevated in the urine of 21-hydroxylase deficiency and congenital adrenal hyperplasia (CAH) patients.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8129P0543P2016
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥95%
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (with heat)
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)