Really good value for money and always arrives with a good shelf-life in terms of expiry date. Great for adding cytokines + hydrocortisone to to create your own endothelial cell growth medium - has kept my HUVECs consistently happy since I started using it in 2018. Also great to use when isolating human primary endothelial cells.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Medium 199, With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- als Suspensionsmedium zum Erhalt der primären Neuronenkulturen
- als Komponente des Kollagengels für embryonale Ex-vivo-Herzkulturen
- zum Erhalt von Eierstockgewebeschnitten als Teil des Protokolls zum langsamen Einfrieren
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form powder | form powder |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components NaHCO3: yes | components sodium pyruvate: no | components L-glutamine: yes | components L-glutamine: no |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medium 199
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-17-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?