Fortfahren mit
M3574
Methylone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Methylamino-3,4-methylene-dioxy-propiophenone hydrochloride, Methylenedioxymethcathinone hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO3·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule I; psicótropo (Spain); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
storage condition
desiccated
color
off-white to light yellow
solubility
H2O: ≥30 mg/mL
SMILES string
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)11(13)8-3-4-9-10(5-8)15-6-14-9;/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3;1H
InChI key
GASYWEXOTOXXLK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methylone is a stimulant, an analog of Methamphetamine. Triple reuptake inhibitor; inhibits the re-uptake of dopamine, 5-HT and norepinephrine.
Methylone is an analog of canthinone and methamphetamine analog.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylone hydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)